Learn More
D,L-triptófano-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Tryptophan-d3 |
| CAS | 340257-61-6 |
| Fórmula molecular | C11 2H3 H9 N2 O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Tryptophan-α,β,β-d3 (9CI), D,L-Tryptophan-d3, DL-Tryptophan-d3, Tryptophan-d3, α-Amino-3-indole-α,β,β-d3-propionic acid, α-Aminoindole-3-propanoic-d3 acid, Tryptophan-α,β,β-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/i5D2,9D |
| SMILES | [2H]C([2H])(c1c[nH]c2ccccc12)C([2H])(N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-2,3,3-trideuterio-3-(1H-indol-3-il)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 207.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.1087 |