Learn More
D, L-Sulforafano, TRC
Código de producto. 17969344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17969344 1 g 1 g
17938304 25 mg 25 miligramos
17959724 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17969344 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6991151G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4478-93-7
Fórmula molecular C6 H11 N O S2
Peso molecular (g/mol) 177.29
Sinónimo Isothiocyanic acid, 4-(methylsulfinyl)butyl ester (8CI), Sulforaphan (6CI), 1-Isothiocyanato-4-(methylsulfinyl)butane, 4-Methylsulfinylbutyl isothiocyanate, BroccoPhane, Detoxophane, Sulforaphane, Butane, 1-isothiocyanato-4-(methylsulfinyl)-
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-4-metilsulfinilbutano
SMILES CS(=O)CCCCN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Sulforaphane
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NOS2/c1-10(8)5-3-2-4-7-6-9/h2-5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.0282