Learn More
D, L-Sulforafano, TRC
Código de producto. 17938304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17938304 25 mg 25 miligramos
17959724 250 mg 250 miligramos
17969344 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17938304 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS69911525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4478-93-7
Fórmula molecular C6 H11 N O S2
Peso molecular (g/mol) 177.29
Sinónimo Isothiocyanic acid, 4-(methylsulfinyl)butyl ester (8CI), Sulforaphan (6CI), 1-Isothiocyanato-4-(methylsulfinyl)butane, 4-Methylsulfinylbutyl isothiocyanate, BroccoPhane, Detoxophane, Sulforaphane, Butane, 1-isothiocyanato-4-(methylsulfinyl)-
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-4-metilsulfinilbutano
SMILES CS(=O)CCCCN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Sulforaphane
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NOS2/c1-10(8)5-3-2-4-7-6-9/h2-5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.0282