Learn More
D,L-Sulforafano N-Acetil-L-cisteína, TRC
Código de producto. 30008840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008840 10 mg 10 miligramos
30006543 1 mg 1 miligramo
30003782 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008840 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS69912010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 334829-66-2
Fórmula molecular C11 H20 N2 O4 S3
Peso molecular (g/mol) 340.48
Nombre IUPAC (2R)-2-acetamido-3-(4-metilsulfinilbutilbutilcarbamotioilsulfanil)ácido propanoico
SMILES CC(=O)N[C@@H](CSC(=S)NCCCCS(=O)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Sulforaphane-N-acetyl-L-cysteine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C11H20N2O4S3/c1-8(14)13-9(10(15)16)7-19-11(18)12-5-3-4-6-20(2)17/h9H,3-7H2,1-2H3,(H,12,18)(H,13,14)(H,15,16)/t9-,20?/m0/s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.0585
Porcentaje de pureza >95%