Learn More
D,L-Sulforafano-L-cisteína, TRC
Código de producto. 30138511
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138511 10 mg 10 miligramos
30134482 100 mg 100 miligramos
17959524 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138511 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS69941010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 364083-21-6
Fórmula molecular C9 H18 N2 O3 S3
Peso molecular (g/mol) 298.45
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-3-(4-metilsulfinilbutilbutilcarbamotioilsulfanil)ácido propanoico
SMILES CS(=O)CCCCNC(=S)SC[C@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D,L-Sulforaphane-L-cysteine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18N2O3S3/c1-17(14)5-3-2-4-11-9(15)16-6-7(10)8(12)13/h7H,2-6,10H2,1H3,(H,11,15)(H,12,13)/t7-,17?/m0/s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.048
Porcentaje de pureza >95%