Learn More
D,L-Sulforafano Glutatión, TRC
Código de producto. 30136013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136013 10 mg 10 miligramos
30133156 5 mg 5 miligramos
30011320 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136013 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS69943010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 289711-21-3
Fórmula molecular C16 H28 N4 O7 S3
Peso molecular (g/mol) 484.61
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboximetilamino)-3-(4-metilsulfinilbutilbutilcarbamotioilsulfanil)-1-oxopropano-2-il]amino]-5-ácido oxopentanoico
SMILES CS(=O)CCCCNC(=S)SC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)NCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D,L-Sulforaphane Glutathione
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H28N4O7S3/c1-30(27)7-3-2-6-18-16(28)29-9-11(14(24)19-8-13(22)23)20-12(21)5-4-10(17)15(25)26/h10-11H,2-9,17H2,1H3,(H,18,28)(H,19,24)(H,20,21)(H,22,23)(H,25,26)/t10-,11-,30?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.112
Porcentaje de pureza >95%