Learn More
Clorhidrato de éster metílico de D,L-serina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D,L-Serine Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 5619-04-5 |
| Fórmula molecular | C4H9NO3.HCl |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Methyl 2-Amino-3-hydroxypropanoate Hydrochloride, Methyl D,L-Serinate Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO3.ClH/c1-8-4(7)3(5)2-6;/h3,6H,2,5H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COC(=O)C(N)CO |
| Nombre IUPAC | metil 2-amino-3-hidroxipropanoato; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 155.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.0349 |