Learn More
D,L-pantolactona, Mikromol™
Descripción
D,L-pantolactona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Pantolactone |
| CAS | 79-50-5 |
| Nombres de analitos o componentes | DL-Pantolactone |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6 H10 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (±)-Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone, D,L-Pantolactone, DL-Pantolactone, (+/-)-Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone, Calcium Pantothenate Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)COC(=O)C1O |
| Nombre IUPAC | 3-hidroxi-4,4-dimetiloxolan-2-ona |
| Mostrar más |