Learn More
D,Lo-tirosina, TRC
Código de producto. 30453288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453288 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30453288 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT899980100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D,L-o-Tyrosine
CAS 2370-61-8
Fórmula molecular C9 H11 N O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Phenylalanine','2-hydroxy-, DL-Phenylalanine','2-hydroxy-, o-Tyrosine','DL- (8CI), 2-Hydroxyphenylalanine, (±)-o-Tyrosine, 2-Amino-3-(2-hydroxyphenyl)propanoic acid, 2-Azaniumyl-3-(2-hydroxyphenyl)propanoate, DL-2-Hydroxyphenylalanine, DL-o-Tyrosine, NSC 72345, Ortho-tyrosine, o-DL-Tyrosine, o-Tyrosine, DL-α-Amino-β-(o-hydroxyphenyl)propionic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO3/c10-7(9(12)13)5-6-3-1-2-4-8(6)11/h1-4,7,11H,5,10H2,(H,12,13)
SMILES NC(Cc1ccccc1O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-(2-hidroxifenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 181.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.0739