Learn More
D,L-O-Desmetil Venlafaxina, TRC
Código de producto. 17982745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17982745 5 mg 5 miligramos
17901555 10 mg 10 miligramos
17971765 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17982745 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2965005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93413-62-8
Fórmula molecular C16 H25 N O2
Peso molecular (g/mol) 263.38
Sinónimo O-Desmethylvenlafaxine, Phenol, 4-[2-(dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]-, 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol, D-VENIZ, DVS 233, Desvenlafaxine, MDD-XR, NEWVEN, O-Desvenlafaxine, Pristiq
Nombre IUPAC 4-[2-(dimetilamino)-1-(1-hidroxiciclohexil)etil]fenol
SMILES CN(C)CC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Desmethylvenlafaxine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.1885
Porcentaje de pureza >95%