Learn More
D,L-O-Desmetil Venlafaxina N-óxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desvenlafaxine N-Oxide |
| CAS | 1021933-95-8 |
| Fórmula molecular | C16 H25 N O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Desvenlafaxine N-Oxide, Phenol, 4-[2-(dimethyloxidoamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]-, 4-[2-(Dimethyloxidoamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol, D,L-O-Desmethyl Venlafaxine N-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H25NO3/c1-17(2,20)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3 |
| SMILES | C[N+](C)([O-])CC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | 2-(1-hidroxiciclohexil)-2-(4-hidroxifenil)-N,N-dimetiletanol óxido |
| Peso molecular (g/mol) | 279.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.1834 |