Learn More
D,LO-desmetilvenlafaxina-d6, TRC
Código de producto. 30348859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30348859 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30348859 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29650310MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-O-Desmethylvenlafaxine-D6
CAS 1062605-69-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C16 2H6 H19 N O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo O-Desmethylvenlafaxine-D6
Fórmula InChI InChI=1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(CC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2)C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 4-[2-[bis(trideuteriometil)amino]-1-(1-hidroxiciclohexil)etil]fenol
Peso molecular (g/mol) 269.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.2262
Porcentaje de pureza >95