Learn More
D,LO-desmetilvenlafaxina-d6, TRC
Código de producto. 30361138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30361138 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30361138 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29650210MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D,L-O-Desmethyl Venlafaxine-d6
CAS 1020719-35-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C16H19D6NO2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclo-hexyl)ethyl]phenol-d6
Fórmula InChI InChI=1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D2
SMILES OC1(CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1)C(CN(C)C)C2=CC=C(O)C=C2
Nombre IUPAC 3,3,4,4,5,5-hexadeuterio-1-[2-(dimetilamino)-1-(4-hidroxifenil)etil]ciclohexan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 269.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.2262
Porcentaje de pureza >95