Learn More
D,L-O-Desmetil Venlafaxina-d6 (100 μg/mL en metanol), TRC
Código de producto. 30392412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30392412 1 mL
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30392412 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT11971X1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D,L-O-Desmethyl Venlafaxine-d6
CAS 1020719-35-0
Fórmula molecular C16H19D6NO2
Cantidad 1 mL
Sinónimo 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclo-hexyl)ethyl]phenol-d6
Fórmula InChI InChI=1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D2
SMILES OC1(CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1)C(CN(C)C)C2=CC=C(O)C=C2
Nombre IUPAC 3,3,4,4,5,5-hexadeuterio-1-[2-(dimetilamino)-1-(4-hidroxifenil)etil]ciclohexan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 269.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.2262
Concentration or Composition (by Analyte or Components) D,L-O-Desmethyl Venlafaxine-d6 100 μg/mL