Learn More
D,LO-Desmetil Venlafaxina-d10, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D,L-O-Desmethyl Venlafaxine-d10 |
| CAS | 1062607-49-1 |
| Fórmula molecular | C16 2H10 H15 N O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | O-Desmethylvenlafaxine-D10 (1-hydroxycyclohexyl-D10), Phenol, 4-[2-(dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d10)ethyl]-, 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d10)ethyl]phenol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Decadeuterio-1-[2-(dimethylamino)-1-(4-hydroxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol, D,L-O-Desmethyl venlafaxine-d10, Desvenlafaxine-d10, O-Desvenlafaxine-d10 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D2,10D2,11D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)(C(CN(C)C)c2ccc(O)cc2)C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decadeuterio-1-[2-(dimetilamino)-1-(4-hidroxifenil)etil]ciclohexan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 273.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.2513 |