Learn More
D,L-O-Desmetil Venlafaxina (100 μg/mL en metanol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Desmethylvenlafaxine |
| CAS | 93413-62-8 |
| Fórmula molecular | C16 H25 N O2 |
| Cantidad | 5 x 1 mL |
| Sinónimo | O-Desmethylvenlafaxine, Phenol, 4-[2-(dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]-, 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol, D-VENIZ, DVS 233, Desvenlafaxine, MDD-XR, NEWVEN, O-Desvenlafaxine, Pristiq |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | 4-[2-(dimetilamino)-1-(1-hidroxiciclohexil)etil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 263.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.1885 |
| Mostrar más |