Learn More
D, L-N, N-Didesmetil-O-desmetil Venlafaxina, TRC
Código de producto. 30380585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30380585 2.5 mg
30374315 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30380585 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4409452.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149289-29-2
Fórmula molecular C14 H21 N O2
Peso molecular (g/mol) 235.32
Sinónimo Phenol, 4-[2-amino-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]-, 4-[2-Amino-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol, 1-[2-Amino-1-(4-hydroxyphenyl)ethyl]cyclohexanol, O-Desmethyl-N,N-didesmethylvenlafaxine, Tridesmethylvenlafaxine
Nombre IUPAC 4-[2-amino-1-(1-hidroxiciclohexil)etil]fenol
SMILES NCC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D,L-N,N-Didesmethyl-O-desmethyl Venlafaxine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21NO2/c15-10-13(11-4-6-12(16)7-5-11)14(17)8-2-1-3-9-14/h4-7,13,16-17H,1-3,8-10,15H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.1572
Porcentaje de pureza >95%