Learn More
D, L-N, N-Didesmetil-O-desmetil Venlafaxina Cloruro, TRC
Código de producto. 30133970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133970 5 mg 5 miligramos
30132556 2.5 mg 2.50 miligramo
30011823 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133970 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4409705MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135308-76-8
Fórmula molecular C14H22ClNO2
Peso molecular (g/mol) 271.78
Sinónimo Phenol, 4-[2-amino-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), Phenol, 4-[2-amino-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]-, hydrochloride (9CI), Wy 46965
SMILES Cl.NCC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D,L-N,N-Didesmethyl-O-desmethyl Venlafaxine Hydrochloride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21NO2.ClH/c15-10-13(11-4-6-12(16)7-5-11)14(17)8-2-1-3-9-14;/h4-7,13,16-17H,1-3,8-10,15H2;1H