Learn More
D,L-N,N-Didesmetil-N-(4-metoxifenetil) Venlafaxina, TRC
Código de producto. 30133974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133974 100 mg 100 miligramos
17993865 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133974 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD441150100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1329795-88-1
Fórmula molecular C24 H33 N O3
Peso molecular (g/mol) 383.52
Sinónimo 1-[(1RS)-1-(4-Methoxyphenyl)-2-[[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]amino]ethyl]cyclohexanol, Venlafaxine Hydrochloride Imp. H (EP), Cyclohexanol, 1-[1-(4-methoxyphenyl)-2-[[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]amino]ethyl]- (ACI), 1-[1-(4-Methoxyphenyl)-2-[[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]amino]ethyl]cyclohexanol (ACI), 1-[1-(4-Methoxyphenyl)-2-[2-(4-methoxyphenyl)ethylamino]ethyl]cyclohexan-1-ol
Nombre IUPAC 1-[1-(4-metaxifenil)-2-[2-(4-metoxifenil)etilamino]etil]ciclohexan-1-ol
SMILES COc1ccc(CCNCC(c2ccc(OC)cc2)C3(O)CCCCC3)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[(1RS)-1-(4-Methoxyphenyl)-2-[(2-(4-methoxyphenyl)ethyl)amino]ethyl]cyclohexanol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H33NO3/c1-27-21-10-6-19(7-11-21)14-17-25-18-23(24(26)15-4-3-5-16-24)20-8-12-22(28-2)13-9-20/h6-13,23,25-26H,3-5,14-18H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.246