Learn More
Lactona-d3 del ácido D,L-mevalónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D,L-Mevalonic Acid Lactone-d3 |
| CAS | 61219-76-9 |
| Fórmula molecular | C6 2H3 H7 O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2H-Pyran-2-one, tetrahydro-4-hydroxy-4-(methyl-d3)-, Tetrahydro-4-hydroxy-4-(methyl-d3)-2H-pyran-2-one, (±)-Mevalolactone-d3, (±)-Mevalonolactone-d3, DL-Mevalonic acid lactone-d3, DL-Mevalonic acid Δ-lactone-d3, DL-Mevalonolactone-d3, β-Hydroxy-β-(methyl-d3)-Δ-valerolactone, (±)-Mevalolactone-D3 (methyl-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C1(O)CCOC(=O)C1 |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-4-(trideuteriometil)oxan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 133.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.0818 |