Learn More
Sal de Diciclohexilamonio del Ácido D,L-Mevalónico, TRC
Código de producto. 30472495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472495 50 mg 50 miligramos
30480033 100 mg 100 miligramos
30472496 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30472495 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33902050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1215802-31-5
Fórmula molecular C18H35NO4
Peso molecular (g/mol) 329.47
Sinónimo 3,5-Dihydroxy-3-(methyl) Pentanoic Acid Dicyclohexylammonium Salt, Hiochic Acid Dicyclohexylammonium Salt, 3,5-Dihydroxy-3-(methyl)valeric Acid Dicyclohexylammonium Salt, MK 91, MVA, MVS, (RS)-Mevalonic Acid Dicyclohexylammonium Salt
Nombre IUPAC N-ciclohexilciclohexanamina; Ácido 3,5-dihidroxi-3-metilpentanoico
SMILES CC(O)(CCO)CC(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D,L-Mevalonic Acid Dicyclohexylammonium Salt
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H23N.C6H12O4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-6(10,2-3-7)4-5(8)9/h11-13H,1-10H2;7,10H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.2566