Learn More
D,L-Ácido Mevalónico-D3 Sal de Diciclohexilamina, TRC
Código de producto. 30133458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133458 10 mg 10 miligramos
17918509 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30133458 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33902210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1329796-98-6
Fórmula molecular C18H32D3NO4
Peso molecular (g/mol) 332.49
Sinónimo 3,5-Dihydroxy-3-(methyl-d3) Pentanoic Acid Dicyclohexylamine Salt, Hiochic Acid-d3 Dicyclohexylamine Salt, 3,5-Dihydroxy-3-(methyl-d3)valeric Acid Dicyclohexylamine Salt, 2,4-Dideoxy-3-C-(methyl-d3)
Nombre IUPAC diciclohexilamina 3,5-dihidroxi-3-(metil-D3)pentanoato
SMILES OCCC(O)(C([2H])([2H])[2H])CC(O)=O.C1(CCCCC1)NC2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D,L-Mevalonic Acid-d3 Dicyclohexylamine Salt
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H23N.C6H12O4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-6(10,2-3-7)4-5(8)9/h11-13H,1-10H2;7,10H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/i;1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.28