Learn More
d,l-Metamfepramona.HCl, Lipomed
Código de producto. 30462857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462857 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30462857 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMMAF1548HC50
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
d,l-Metamfepramona.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylcathinone (hydrochloride)
CAS 10105-90-5
Nombres de analitos o componentes N,N-Dimethylcathinone (hydrochloride)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C11 H15 N O . Cl H
Sinónimo Dimethylcathinone Hydrochloride, N,N-Dimethylcathinone Hydrochloride, Metamfepramone Hydrochloride, 1-Propanone, 2-(dimethylamino)-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 2-(dimethylamino)-1-phenyl-, hydrochloride (9 CI), Propiophenone, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (6 CI,7 CI,8 CI), Propiophenone, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (6 CI,7 CI,8 CI)
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CC(N(C)C)C(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC 2-(dimetilamino)-1-fenilpropan-1-ona;clorhidrato
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 213.7
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 213,092 g/mol