Learn More
d,l-Metamfepramona.HCl, 1 mg/ml en acetonitrilo/agua: 1/1 (como base libre), Lipomed
Código de producto. 30457566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457566 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30457566 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMMAF1548HC1LAH
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
d,l-Metamfepramona.HCl, 1 mg/ml en acetonitrilo/agua: 1/1 (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylcathinone (hydrochloride)
CAS 10105-90-5
Nombres de analitos o componentes N,N-Dimethylcathinone (hydrochloride)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C11 H15 N O . Cl H
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo Dimethylcathinone Hydrochloride, N,N-Dimethylcathinone Hydrochloride, Metamfepramone Hydrochloride, 1-Propanone, 2-(dimethylamino)-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 2-(dimethylamino)-1-phenyl-, hydrochloride (9 CI), Propiophenone, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (6 CI,7 CI,8 CI), Propiophenone, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (6 CI,7 CI,8 CI)
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CC(N(C)C)C(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC 2-(dimetilamino)-1-fenilpropan-1-ona;clorhidrato
Solvent or Matrix Acetonitrilo/agua
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 213.7
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 213,092 g/mol