Learn More
D,Lm-tirosina, TRC
Código de producto. 30450167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450167 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30450167 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT910000500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D,L-m-Tyrosine
CAS 775-06-4
Fórmula molecular C9 H11 N O3
Cantidad 500 mg
Sinónimo Phenylalanine','3-hydroxy-, DL-Phenylalanine','3-hydroxy-, m-Tyrosine','DL- (8CI), 3-Hydroxyphenylalanine, 2-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid, 2-Azaniumyl-3-(3-hydroxyphenyl)propanoate, DL-3-(m-Hydroxyphenyl)alanine, DL-3-Hydroxyphenylalanine, DL-Metatyrosine, DL-m-Hydroxyphenylalanine, DL-m-Tyrosine, DL-α-m-Tyrosine, Metatyrosine, NSC 89304, m-DL-Tyrosine, m-Hydroxyphenylalanine, m-Tyrosine, meta-Tyrosine, α-Amino-3-hydroxybenzenepropanoic acid, α-Amino-β-(m-hydroxyphenyl)propionic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-2-1-3-7(11)4-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)
SMILES NC(Cc1cccc(O)c1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-(3-hidroxifenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 181.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.0739