Learn More
D,L-homotriptófano, TRC
Código de producto. 30395659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395659 50 mg
30392506 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30395659 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH65700050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26988-87-4
Fórmula molecular C12 H14 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 218.25
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-4-(1H-indol-3-il)butanoico
SMILES NC(CCc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D,L-Homotryptophan
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N2O2/c13-10(12(15)16)6-5-8-7-14-11-4-2-1-3-9(8)11/h1-4,7,10,14H,5-6,13H2,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1055