Learn More
D,L-homoserina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D,L-Homoserine |
| CAS | 1927-25-9 |
| Fórmula molecular | C4 H9 N O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO3/c5-3(1-2-6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8) |
| SMILES | NC(CCO)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-4-hidroxibutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 119.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.0582 |