Learn More
D,L-Homoglutamina, TRC
Código de producto. 30389997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30389997 100 mg
30390669 250 mg
30393726 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30389997 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH593490100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34218-76-3
Fórmula molecular C12 H24 N2 O6
Peso molecular (g/mol) 292.329
Nombre IUPAC 6-amino-N-[(2R,5R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxox-2-il]hexanamida
SMILES NCCCCCC(=O)N[C@@H]1OC(CO)[C@H](O)C(O)C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D,L-Homoglutamine
Fórmula InChI InChI=1S/C12H24N2O6/c13-5-3-1-2-4-8(16)14-12-11(19)10(18)9(17)7(6-15)20-12/h7,9-12,15,17-19H,1-6,13H2,(H,14,16)/t7?,9-,10?,11?,12+/m0/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.163