Learn More
D, L-Gabaculina, Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30137273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137273 250 mg 250 miligramos
30135598 10 mg 10 miligramos
30007347 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137273 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG111000250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59556-17-1
Fórmula molecular C7 H9 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 175.61
Nombre IUPAC ácido 5-aminociclohexa-1,3-dieno-1-carboxílico; Cloruro
SMILES Cl.NC1CC(=CC=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D,L-Gabaculine, Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9NO2.ClH/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;/h1-3,6H,4,8H2,(H,9,10);1H
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.04
Porcentaje de pureza >95%