Learn More
(D,L)-eritro-alfa-fenil-2-piperidinacetamida, TRC
Código de producto. 17972285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17972285 500 mg 500 miligramos
17910485 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17972285 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP335975500MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50288-63-6
Fórmula molecular C13 H18 N2 O
Peso molecular (g/mol) 218.29
Sinónimo (2RS)-2-Phenyl-2-[(2SR)-piperidin-2-yl]acetamide, (αR,2S)-rel-α-Phenyl-2-piperidineacetamide, Methylphenidate Hydrochloride Imp. D (EP)
Nombre IUPAC (2R)-2-fenil-2-[(2S)-piperidina-2-il]acetamida
SMILES NC(=O)[C@@H]([C@@H]1CCCCN1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (D,L)-erythro-alpha-Phenyl-2-piperidineacetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18N2O/c14-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-15-11/h1-3,6-7,11-12,15H,4-5,8-9H2,(H2,14,16)/t11-,12+/m0/s1
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1419