Learn More
D,L-eritro-4'-Clorhidrato de Alcohol Bencílico Metil-alfa-(1-isopropilaminoetilo), TRC
Código de producto. 30179164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179164 1 g 1 g
30179009 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179164 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3145001G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13549-69-4
Fórmula molecular C13 H21 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 243.77
Nombre IUPAC (1S,2S)-1-(4-metilfenilo)-2-(propan-2-ilamino)propano-1-ol; Cloruro
SMILES Cl.CC(C)N[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccc(C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D,L-erythro-4'-Methyl-alpha-(1-isopropylaminoethyl) Benzyl alcohol hydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H21NO.ClH/c1-9(2)14-11(4)13(15)12-7-5-10(3)6-8-12;/h5-9,11,13-15H,1-4H3;1H/t11-,13+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.139