Learn More
D, L-Cistitionina, TRC
Código de producto. 30134293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134293 250 mg 250 miligramos
30137522 100 mg 100 miligramos
30012648 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134293 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC989495250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 535-34-2
Fórmula molecular C7 H14 N2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 222.26
Sinónimo S-(2-Amino-2-carboxyethyl)-homocysteine, DL-Allocystathionine
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-4-(2-amino-2-carboxi-etil)sulfanil-butanoico
SMILES NC(CCSCC(N)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Cystathionine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14N2O4S/c8-4(6(10)11)1-2-14-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0674
Porcentaje de pureza >95%