Learn More
D,L-cistationina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D,L-Cystathionine-d4 |
| CAS | 146764-57-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C7 2H4 H10 N2 O4 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Homocysteine-3,3,4,4-d4, S-(2-amino-2-carboxyethyl)- (9CI), DL-Homocysteine-3,3,4,4-d4, S-(2-amino-2-carboxyethyl)- (ZCI), DL-Cystathionine-d4, S-[(2RS)-2-Amino-2-carboxyethyl]-DL-homocysteine-3,3,4,4-d4, 2-Amino-4-[(2-amino-2-carboxyethyl)thio]butanoic-3,3,4,4-d4 acid, S-(2-Amino-2-carboxyethyl)-DL-homocysteine-3,3,4,4-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14N2O4S/c8-4(5(10)11)3-7(9,1-2-14)6(12)13/h4,14H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(S)C([2H])([2H])C(N)(CC(N)C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,4-diamino-2-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-sulfaniletil)pentanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 226.29 |
| Mostrar más |