Learn More
D,L-Carnitina, TRC
Código de producto. 30005167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30005167 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30005167 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1841005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Carnitine chloride
CAS 461-05-2
Fórmula molecular C7 H16 N O3 . Cl
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride (1:1), 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride, (±)-, Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, chloride, (±)- (8CI), (3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride, (±)-Carnitine chloride, (±)-Carnitine hydrochloride, Aplegin, Bicarnesine, Carnitine chloride, Carnitine, hydrochloride, DL-Carnitine chloride, DL-Carnitine hydrochloride, Monocamin, d,l-Carnitine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)CC(=O)O
Nombre IUPAC (3-carboxi-2-hidroxipropil)-trimetilaziano; cloruro
Peso molecular (g/mol) 197.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0819