Learn More
D, L-Carbidopa, TRC
Código de producto. 30362646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362646 50 mg -
30360945 2.5 mg 2.50 miligramo
30360167 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30362646 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17591550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 302-53-4
Fórmula molecular C10 H14 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 226.23
Sinónimo Benzenepropanoic acid, α-hydrazinyl-3,4-dihydroxy-α-methyl-, Benzenepropanoic acid, α-hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methyl- (9CI), Hydrocinnamic acid, α-hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methyl- (7CI,8CI), α-Hydrazinyl-3,4-dihydroxy-α-methylbenzenepropanoic acid, DL-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropionic acid, DL-Carbidopa, DL-α-Hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methylhydrocinnamic acid, DL-α-Hydrazino-α-methyl-3,4-dihydroxyphenylpropionic acid, DL-α-Hydrazino-α-methyl-β-(3,4-dihydroxyphenyl)propionic acid, DL-α-Hydrazino-α-methyldopa, DL-α-MDH, NSC 92521, dl-MK 485, dl-α-Methyl-α-hydrazino-3,4-dihydroxyphenylpropionic acid, α-Hydrazino-α-methyl-3,4-dihydroxyphenylpropionic acid, α-Hydrazino-α-methyldopa, α-MDH, α-Methylhydrazinodopa, β-(3,4-Dihydroxyphenyl)-α-hydrazino-α-methylpropionic acid, β-(3,4-Dihydroxyphenyl)-α-methyl-α-hydrazinopropionic acid
Nombre IUPAC 3-(3,4-dihidroxifenil)-2-hidrazil-2-ácido metilpropanoico
SMILES CC(Cc1ccc(O)c(O)c1)(NN)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D,L Carbidopa
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2O4/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6/h2-4,12-14H,5,11H2,1H3,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.0954