Learn More
D,L- Carbidopa-d5, TRC
Código de producto. 30361243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30361243 10 mg 10 miligramos
30358325 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30361243 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17591710MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185134-76-2
Fórmula molecular C10 D5 H9 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 231.26
Sinónimo α-Hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methyl-benzenepropanoic Acid-d5, DL-α-Hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methylhydrocinnamic Acid-d5, α-Hydrazino-α-methyldopa-d5, dl-MK 485-d5, NSC 92521-d5
Nombre IUPAC 3,3,3-trideuterio-2-[dideuterio-(3,4-dihidroxifenil)metilo]-2-hidrazino-propanoico
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(NN)(C(=O)O)C([2H])([2H])c1ccc(O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbidopa-d5
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2O4/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6/h2-4,12-14H,5,11H2,1H3,(H,15,16)/i1D3,5D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.1267