Learn More
D,L-butionina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D,L-Buthionine |
| CAS | 4378-14-7 |
| Fórmula molecular | C8 H17 N O2 S |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H17NO2S/c1-2-3-5-12-6-4-7(9)8(10)11/h7H,2-6,9H2,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | CCCCSCCC(N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-4-butilsulfanilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 191.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.098 |