Learn More
D,L-butionina-(S,R)-sulfoximina, TRC
Código de producto. 30335260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30335260 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30335260 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB69025010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D,L-Buthionine-(S,R)-sulfoximine
CAS 5072-26-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 H18 N2 O3 S
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18N2O3S/c1-2-3-5-14(10,13)6-4-7(9)8(11)12/h7,10H,2-6,9H2,1H3,(H,11,12)
SMILES CCCCS(=N)(=O)CCC(N)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-amino-4-(butilsulfonimidoil)butanoico
Peso molecular (g/mol) 222.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.1038
Porcentaje de pureza >95