Learn More
D,L-beta-cloroalanina de éster metilo cloruro, TRC
Código de producto. 30359427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359427 250 mg 250 miligramos
30354485 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30359427 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC364210250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33646-31-0
Fórmula molecular C4 H8 Cl N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 174.03
Sinónimo Alanine, 3-chloro-, methyl ester, hydrochloride (1:1) (ACI), Alanine, 3-chloro-, methyl ester, hydrochloride (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), 3-Chloroalanine methyl ester hydrochloride, DL-3-Chloroalanine methyl ester hydrochloride, NSC 170313, NSC 77696, 3-Chloro-DL-alanine methyl ester hydrochloride, β-Chloro-DL-alanine methyl ester hydrochloride, Methyl 2-amino-3-chloropropanoate hydrochloride
Nombre IUPAC metilo 2-amino-3-cloropropanoato; Cloruro
SMILES Cl.COC(=O)C(N)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D,L-beta-Chloroalanine Methyl Ester Hydrochloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8ClNO2.ClH/c1-8-4(7)3(6)2-5;/h3H,2,6H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.001