Learn More
Ácido D,L-bencilsuccínico, TRC
Código de producto. 30340116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30340116 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30340116 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2920005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D,L-Benzylsuccinic Acid
CAS 884-33-3
Fórmula molecular C11 H12 O4
Cantidad 5 g
Sinónimo Butanedioic acid, 2-(phenylmethyl)-, Butanedioic acid, (phenylmethyl)- (9CI), Succinic acid, benzyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(Phenylmethyl)butanedioic acid, 2-Benzylbutanedioic acid, 2-Benzylsuccinic acid, Benzylsuccinic acid, DL-Benzylsuccinic acid, NSC 20708, α-Benzylsuccinic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O4/c12-10(13)7-9(11(14)15)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)(H,14,15)
SMILES OC(=O)CC(Cc1ccccc1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-bencilbutanodioico
Peso molecular (g/mol) 208.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0736