Learn More
Ácido D,L-bencilsuccínico, TRC
Código de producto. 30346865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Unit Size:
50 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30346865 50 g 50 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30346865 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB29200050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material D,L-Benzylsuccinic Acid
CAS 884-33-3
Fórmula molecular C11 H12 O4
Cantidad 50 g
Sinónimo Butanedioic acid, 2-(phenylmethyl)-, Butanedioic acid, (phenylmethyl)- (9CI), Succinic acid, benzyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(Phenylmethyl)butanedioic acid, 2-Benzylbutanedioic acid, 2-Benzylsuccinic acid, Benzylsuccinic acid, DL-Benzylsuccinic acid, NSC 20708, α-Benzylsuccinic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O4/c12-10(13)7-9(11(14)15)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)(H,14,15)
SMILES OC(=O)CC(Cc1ccccc1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-bencilbutanodioico
Peso molecular (g/mol) 208.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0736