Learn More
Hidrato de D,L-azatriptófano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D,L-Azatryptophan Hydrate |
| CAS | 7146-37-4 |
| Fórmula molecular | C10H13N3O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | alpha-Amino-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-propanoic Acid Hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11N3O2.H2O/c11-8(10(14)15)4-6-5-13-9-7(6)2-1-3-12-9;/h1-3,5,8H,4,11H2,(H,12,13)(H,14,15);1H2 |
| SMILES | O.NC(Cc1c[nH]c2ncccc12)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-3-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-3-il)propanoico; hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 223.23 |