Learn More
Ácido D,L-Alfa-Hidroxi Mirístico, TRC
Código de producto. 30406511
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406511 10 mg
30398796 50 mg
30393527 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406511 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94850010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2507-55-3
Fórmula molecular C14 H28 O3
Peso molecular (g/mol) 244.37
Sinónimo D,L-α-Hydroxy Myristic Acid
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxitetradecanónico
SMILES CCCCCCCCCCCCC(O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D,L-a-Hydroxymyristic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(15)14(16)17/h13,15H,2-12H2,1H3,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.2038