Learn More
Ácido D,L-alfa-aminopimélico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-alpha-Aminopimelic acid |
| CAS | 627-76-9 |
| Fórmula molecular | C7 H13 N O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Aminopimelate, 2-Aminoheptanedioic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO4/c8-5(7(11)12)3-1-2-4-6(9)10/h5H,1-4,8H2,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | NC(CCCCC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-aminoheptanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 175.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.0845 |