Learn More
D,L-alanosina-15N2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D,L-Alanosine-15N2 |
| CAS | 1219187-51-5 |
| Fórmula molecular | C3H7N15N2O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 3-(Hydroxynitrosoamino)-D,L-alanine-15N2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7N3O4/c4-2(3(7)8)1-6(10)5-9/h2,9H,1,4H2,(H,7,8)/i5+1,6+1 |
| SMILES | NC(C[15N](O)[15N]=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | (2-amino-2-carboxietil)-hidroxiimino-óxido(15N)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 151.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0377 |