Learn More
Clorhidrato de éster etílico de D,L-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D,L-Alanine Ethyl Ester, Hydrochloride |
| CAS | 617-27-6 |
| Fórmula molecular | C5 H11 N O2 . Cl H |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-8-5(7)4(2)6;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)C(C)N |
| Nombre IUPAC | etilo 2-aminopropanoato; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 153.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.0557 |