Learn More
D, L-Adrenocromo, TRC
Código de producto. 30136376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136376 250 mg 250 miligramos
30005678 25 mg 25 miligramos
17904895 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136376 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA305250250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54-06-8
Fórmula molecular C9 H9 N O3
Peso molecular (g/mol) 179.1727
Sinónimo 1H-Indole-5,6-dione, 2,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-, 5,6-Indolinedione, 3-hydroxy-1-methyl- (8CI), 2,3-Dihydro-3-hydroxy-1-methyl-1H-indole-5,6-dione, 1-Methyl-3-hydroxy-5,6-dioxo-2,3,5,6-tetrahydroindole, 2,3-Dihydro-3-hydroxy-N-methylindole-5,6-quinone, 3-Hydroxy-1-methyl-5,6-indolinedione, Adraxone, Adrenochrome
Nombre IUPAC 3-hidroxi-1-metil-2,3-dihidroindol-5,6-diona
SMILES CN1CC(O)C2=CC(=O)C(=O)C=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adrenochrome
Nombres de analitos o componentes Adrenochrome
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Blue Ice
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO3/c1-10-4-9(13)5-2-7(11)8(12)3-6(5)10/h2-3,9,13H,4H2,1H3
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0582
Porcentaje de pureza >95%