Learn More
d,l-4-metil-N-etil-norefedrina.HCl, Lipomed
Descripción
d,l-4-metil-N-etil-norefedrina.HCl
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | d,l-4-Methyl-N-ethyl-norephedrine Hydrochloride |
| CAS | 1782625-25-5 |
| Nombres de analitos o componentes | d,l-4-Methyl-N-ethyl-norephedrine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H19 N O . Cl H |
| Sinónimo | Benzenemethanol, α-[1-(ethylamino)ethyl]-4-methyl-, hydrochloride (1:1), α-[1-(Ethylamino)ethyl]-4-methylbenzenemethanol hydrochloride, (±)-4-Methyl-N-ethyl-norephedrine hydrochloride, 2-(Ethylamino)-1-(p-tolyl)propan-1-ol hydrochloride, 1-(4-Methylphenyl)-2-(ethylamino)propan-1-ol hydrochloride, (±)-1-(4-Methylphenyl)-2-ethylamino-1-propanol hydrochloride, (±)-1-(4-Methylphenyl)-2-ethylamino-1-propanol hydrochloride, (±)-1-(4-Methylphenyl)-2-ethylamino-1-propanol hydrochloride, (±)-1-(4-Methylphenyl)-2-ethylamino-1-propanol hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Cl.CCNC(C)C(O)c1ccc(C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(etilamino)-1-(4-metilfenil)propan-1-ol;clorhidrato |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mostrar más |