Learn More
Ácido D,L-2-amino-3-(hidroxi-15N-amino)propiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D,L-2-Amino-3-(hydroxy-15N-amino)propionic Acid |
| CAS | 1219426-14-8 |
| Fórmula molecular | C3H8N15NO3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | alpha-Amino-beta-hydroxylaminopropionic Acid-15N, 3-(Hydroxyamino)alanine-15N, NSC 159165-15N |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8N2O3/c4-2(1-5-8)3(6)7/h2,5,8H,1,4H2,(H,6,7)/i5+1 |
| SMILES | NC(C[15NH]O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-3-(hidroxiamino)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 121.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.0505 |