Learn More
MedChemExpress D-JNKI-1
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 95.04% |
| CAS | 1445179-97-4 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 3822.44 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (26.16 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (13.08 mM) |
| Sinónimo | AM-111∣ XG-102 |